Learn More
Agua con un 0,1 % de ácido acético, LC-MS Ultra, Honeywell™ Riedel-de-Haën™ CHROMASOLV™
Click to view available options
Cantidad:
2 L
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
- Para las aplicaciones de LC-MS y UHPLC más exigentes
- Probado para idoneidad para UHPLC-MS
- Máxima pureza de disolvente para límites de detección bajos
- Ruido inicial de MS extremadamente bajo
- Reproducibilidad ejemplar entre lotes
- Niveles bajos de trazas de metales
- Envasado en frascos de vidrio de borosilicato transparente
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Water With 0.1% Acetic Acid |
CAS | 7732-18-5, 64-19-7 |
Cantidad | 2 L |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula molecular | H2O |
Número MDL | MFCD00011332 |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 18.02g/mol |
Grado | LC-MS Ultra CHROMASOLV™ |