Learn More
DWK Life Sciences Vidrio de reloj, en vidrio cal-soda, borde fundido
La forma cóncava del vidrio de reloj permite trabajar con cantidades muy pequeñas (p. ej., en ensayos preliminares) además de cubrir las amplias aberturas de los materiales de vidrio para laboratorio.
12.15€ - 75.85€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
---|---|
Material | Vidrio sodocálcico |
Para utilizar con (aplicación) | Pesaje; revestimiento; pretratamientos; secado de materiales; disponible en Boro 3.3 o vidrio sódico-cálcico |
N.° por paquete | 10/paq. |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11786958
|
DWK Life Sciences
233214607 |
100 mm |
40.25€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10669891
|
DWK Life Sciences
233216608 |
250 mm |
12.15€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11776958
|
DWK Life Sciences
233214101 |
80 mm |
41.13€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11796958
|
DWK Life Sciences
233215209 |
125 mm |
54.80€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15271839
|
DWK Life Sciences
233212409 |
40 mm |
28.20€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15281839
|
DWK Life Sciences
233213208 |
50 mm |
22.55€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15676925
|
DWK Life Sciences
233213405 |
60 mm |
32.20€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15686925
|
DWK Life Sciences
233213808 |
70 mm |
27.90€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15211849
|
DWK Life Sciences
233214307 |
90 mm |
38.20€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15221849
|
DWK Life Sciences
233215106 |
120 mm |
69.05€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15231849
|
DWK Life Sciences
233215706 |
150 mm |
75.85€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15241849
|
DWK Life Sciences
233216102 |
200 mm |
68.60€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
La multitud de diferentes pasos de trabajo en el ámbito de los laboratorios requiere una multitud de materiales de vidrio de uso universal. Estos materiales de vidrio suelen ser de forma simple y se caracterizan por su versatilidad. Los vidrios de reloj, p. ej., están curvados hacia dentro. La pequeña concavidad creada de este modo, permite llenar el vidrio de reloj con líquidos o sólidos.- Menor riesgo de lesiones debido al borde requemado
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Vidrio sodocálcico | |
Pesaje; revestimiento; pretratamientos; secado de materiales; disponible en Boro 3.3 o vidrio sódico-cálcico | |
10/paq. |