Learn More
Duran™ Frasco de lavado
Fabricados con vidrio de borosilicato
Marca: Duran™ 247120101
79.33 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21660" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.32000kg
Descripción
Fabricados con vidrio de borosilicatoEspecificaciones
250 ml | |
Frasco de lavado | |
Fondo | |
1 unidad |