Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Wash Bottles
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 mL
1000 mL
Descripción
- Frascos de lavado
- Pistón vertical según DIN 12348
- Fabricado con DURAN™
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 1000 mL |
Material | Vidrio de borosilicato |
Cantidad | 1 |
Certificaciones/conformidad | DIN 12348 |