Learn More
Vitlab™ Wash Bottle Caps
Click to view available options
Tamaño de rosca (métrico):
GL 45
GL 63
Descripción
- Fabricados en polipropileno
- Puntas extensas
- Pulverización precisa
Especificaciones
Material | Polipropileno |
N.° por paquete | 12/paq. |
Tamaño de rosca (métrico) | GL 45 |