Learn More
asecos™ Soporte de pared para rollos de ancho, con perforación de corte
Separación fácil y segura del rollo
Marca:  asecos™ 9905
Detalles adicionales : Peso : 2.86000kg
Código de producto. 17886356
  • 77.91€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Dimensiones exterior: A x F x H (mm) 500 x 230 x 270
Especificaciones
Especificaciones
Acero
19.69 in.
19.69 in.
10.63 in.
6.31 lb.
Spill Kit Dispenser
500.00 mm
500.00 mm
270.00 mm
2.86 kg