Learn More
Fisherbrand™ Soporte de pared para un solo cartucho
Para la colocación de un solo cartucho o el primero de una serie de cartuchos. Los soportes de pared Fisherbrand™ para cartuchos únicos proporcionan una conexión segura.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.45000kg
Descripción
- Facilita el proceso de purificación y filtración del agua
- Estructura de aluminio y plástico con entrada de grifo
- Suministrado con 2 m de tubo, tornillos y pasadores
Especificaciones
65 x 11 cm | |
Para cartuchos de desionización; cartucho de carbono activado; cartucho de filtración de micrómetros; cartucho de intercambio iónico de COT; kit de acoplamiento rápido KCR | |
1 unidad |
Para la purificación de agua | |
Válvula en la parte superior del soporte | |
Soporte para pared |