Learn More
Gibco™ VP-SFM (1X)
VP-SFM (1X)
Marca:  Gibco™ 11681020
110.85 EUR hasta el 2024-03-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.05000kg
Código de producto. 10593273
  • 122.00€ / 1 litro
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
VP-SFM es un medio sin suero y con muy pocas proteínas (5 μg/ml) que no contiene proteínas, péptidos ni otros componentes de origen animal ni humano. Está diseñado para el crecimiento de células VERO para la producción de virus (1). Este medio es adecuado para el crecimiento de células COS-7, MDCK, BHK-21 (cultivo en suspensión) y HEp2, y para la producción de proteínas recombinantes.
Formulado sin L-glutamina para una mayor estabilidad; añada 20 ml de L-glutamina 200 mM o 20 ml de suplemento GlutaMAX™-I por cada 1000 ml de medio antes de su uso.
Especificaciones
Especificaciones
Almacenar en el refrigerador (2–8 °C) y proteger de la luz.
Libre de material de origen animal, bajo en proteínas
Cultivos celulares en suspensión
Medio sin suero (SFM) VP
Sin glutamina
Frasco(s)
Sin antibióticos
1 L
MDCK, VERO, HEp2, BHK-21, COS-7
1 X
Líquido
Rojo de fenol, Piruvato sódico, Bicarbonato sódico
Bajo
Embalaje sostenible
Gibco™
Temperatura ambiente
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.