Learn More
Heidolph Instruments Agitador vórtex Multi Reax
Capacidad para 26 recipientes con varios diámetros. El agitador vórtex Heidolph™ Multi Reax incluye un accesorio para 26 recipientes con diámetros de 10 a 16mm y un accesorio para 12 recipientes con diámetros de 16 a 32 mm. La órbita de vibración de 3 mm permite disfrutar de excelentes resultados de mezclado incluso en muestras grandes y sólidas.
Marca: Heidolph Instruments 545-10000-00
1591.25 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 10.70000kg
Description
Agitador único con capacidad para 26 recipientes con varios diámetros. Incluye un accesorio para 26 recipientes con diámetros de 10 a 16 mm y un accesorio para 12 recipientes con diámetros de 16 a 32 mm. La órbita de vibración de 3 mm permite disfrutar de excelentes resultados de mezclado incluso en muestras grandes y sólidas- Permite configurar y ajustar continuamente las velocidades variables de 150 a 2000 rpm en la pantalla digital
- Un temporizador de procesos digital permite el funcionamiento sin supervisión y se puede ajustar de 1 a 999 minutos. Cuando el tiempo establecido ha transcurrido suena una alarma y se detiene el funcionamiento
Spécification
3 mm | |
De 150 a 2000 t/min | |
De 0 °C a 50 °C | |
3.3 lb. | |
410 x 270 x 172 mm | |
9,8 kg | |
9,8 kg | |
Digital | |
26 |
1,5 kg | |
230 V, 50 Hz | |
50 W | |
DIN EN 60529 IP 30 | |
21.6 lb. | |
21.6 lb. | |
Multi Reax | |
2 accesorios de carrusel | |
1 to 999 min. |