Learn More
Scientific Industries SI™ Vortex-Genie™ 2
Mezcla de manera suave y enérgica o con intensidad intermedia. Scientific Industries SI™ Vortex-Genie™ 2 ofrece velocidades de 600 a 3200 rpm.
606.00€
Especificaciones
Intervalo de velocidad De 600 a 3200 rpm
Requisitos eléctricos 230 V, 60 Hz
Tensión 230V
Tipo de producto Mezcladora vorticial
Frecuencia 60Hz
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Modelo Tipo de tapón Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Modelo Tipo de tapón Preis Menge & Verfügbarkeit  
15547335
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Scientific Industries SI™
SI-0256
SI-0256 Enchufe de la UE
606.00€
cada uno
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
En stock
para ver el stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Velocidad variable para una mezcla precisa
  • Amplia gama de accesorios disponible para la mayoría de tubos, placas y otros recipientes
  • Control con manos libres o con pulsación
  • Se puede utilizar en salas frías e incubadoras
Spezifikation
Spezifikation
De 600 a 3200 rpm
230V
60Hz
165mm
4kg
Manos libres, pulsación
230 V, 60 Hz
Mezcladora vorticial
165mm
122mm
Vaso de expulsión, plataforma de 76 mm
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen