Learn More
Sartorius Cassettes de flujo cruzado Vivaflow 200
Ofrece un estándar de facilidad de uso, fiabilidad y flexibilidad inigualable por otros sistemas de filtración. Los casetes de flujo cruzado Sartorius Vivaflow 200 son casetes de flujo cruzado de laboratorio listos para usar y reutilizables para concentración de muestras de hasta 5 l. Disponible en diferentes MWCO y tipos de membrana para diferentes necesidades de aplicación.
682.00€ - 1005.00€
Especificaciones
Material | Acrílico |
---|---|
Área de filtración | 200 cm2 |
Para utilizar con (aplicación) | Concentración de cultivo celular sobrenadante, concentración de virus y concentración de agua |
Incluye | Indicador de presión, limitador de flujo y accesorios y tubos peristálticos PVC de tamaño 16 |
Presión máxima | 60psi |
Código de producto | Marca | Material (membrana) | MWCO | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material (membrana) | MWCO | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10449321
|
Sartorius
VF20P2 |
Poliestersulfona (PES) | 30000 Da |
982.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10387261
|
Sartorius
VF20P0 |
Poliestersulfona (PES) | 10000 Da |
682.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10205951
|
Sartorius
VF20P4 |
Poliestersulfona (PES) | 100000 Da |
730.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10631072
|
Sartorius
VF20H0 |
Hydrosart | 10000 Da |
730.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10062291
|
Sartorius
VF20P3 |
Poliestersulfona (PES) | 50000 Da |
730.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10118871
|
Sartorius
VF20H2 |
Hydrosart | 30000 Da |
730.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10628581
|
Sartorius
VF20P1 |
Poliestersulfona (PES) | 5000 Da |
730.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10489701
|
Sartorius
VF20P7 |
Poliestersulfona (PES) | 0.2um |
901.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15364596
|
Sartorius
VF20H4 |
Hydrosart | 100000 Da |
730.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11785036
|
Sartorius
VF20H1 |
Hydrosart | 5000 Da |
1005.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Concentración rápida y eficaz- Óptimos para la concentración de cultivo celular sobrenadante, concentración de virus y concentración de agua
- Utilizan una membrana Hydrosart o PES de 200 cm2 para un caudal alto
- La trayectoria de recirculación de flujo inverso y canal fino proporciona velocidades elevadas de flujo transversal con una velocidad de la bomba mínima
- Concentración rápida utilizando uno o dos casetes
- Un solo módulo normalmente concentra 1 l en un factor de 50 en menos de 30 minutos
- Dos módulos en paralelo concentran 5 l en un factor de 50 en menos de 75 minutos
- La recuperación casi total del concentrado se logra con un único aclarado
- Se puede añadir un depósito de diafiltración sellado de 500 ml para un rápido y cómodo intercambio de tampón
- Una unidad incluye todos los accesorios necesarios (excepto la bomba y el cabezal de bomba)
- Incluye tubos, indicador de presión, limitador de flujo y tubos de bomba de alta presión
- Equipo necesario: bomba peristáltica con un cabezal de bomba de tamaño 16
- Se pueden limpiar fácilmente y volver a utilizar varias veces
- Carcasa transparente para la monitorización de procesos
- Casetes desechables listos para usar
- Configure fácilmente dos casetes para que se ejecuten de forma simultánea y así obtener una concentración más rápida
- Utilice un conector en Y premontado con las conexiones y los tamaños de tubo correctos
- Los tubos de tamaño 16 se utilizan para conectar las dos unidades Vivaflow 200
- Los tubos de tamaño 15 se utilizan para conectarse a la bomba, con un cabezal de bomba de tamaño 15
Especificaciones
Acrílico | |
Concentración de cultivo celular sobrenadante, concentración de virus y concentración de agua | |
60psi | |
1 unidad | |
de 60 °C | |
De 500 ml a 5 l | |
4,96 x 1,49 x 5,43 pulg (12,6 x 3,8 x 13,8cm) | |
3,8 cm | |
13,8 cm |
200 cm2 | |
Indicador de presión, limitador de flujo y accesorios y tubos peristálticos PVC de tamaño 16 | |
de 200 a 400 ml/min | |
140 °F | |
Casete de flujo cruzado | |
5,3 mL | |
12,6 cm | |
1 cm | |
0,04 cm |