Learn More
VITLAB™ Frascos de lavado de seguridad de boca ancha VITsafe™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
Chemical Label:
Hexano
Isopropanol
Metanol
Tetrahidrofurano (THF)
Ácido acético
Color de tornillo:
Amarillo
Rojo
Verde
Descripción
Trabajar con sustancias químicas que a veces son peligrosas requiere un alto nivel de responsabilidad y cuidado. Los frascos de lavado de seguridad VITsafe™ cumplen todos los requisitos de seguridad para una manipulación segura. Los frascos de aerosol se empaquetan individualmente en bolsas de polietileno claramente etiquetadas.
Fabricado con materiales duraderos y transparentes
Fabricado con materiales duraderos y transparentes
- Frascos de polietileno de baja densidad (LDPE)
- Tubos de pulverización fabricados con polipropileno (PP) esterilizable en autoclave y resistente a productos químicos
- Frascos de boca ancha para un llenado fácil y seguro, incluso sin embudo
- Material transparente para una fácil identificación y monitorización
- Nombre del material en alemán, inglés, francés y español
- Fórmula química, n.º de CAS, pictograma de riesgo, palabra de señal
- Frases de riesgo (frases H), frases de seguridad (frases P), así como el código NFPA
- De conformidad con la Directiva CE N.º 1272/2008 (GHS)
- El diseño elimina casi toda la sobrepresión estática
- Evita prácticamente cualquier fuga o goteo que pueda ocurrir con cambios de temperatura en el laboratorio
- Los tapones codificados por colores permiten una fácil identificación visual del material
- Los frascos utilizan tapas de tapón de rosca con roscas GL para una sujeción fuerte y segura
- La punta finamente dibujada crea un chorro de aerosol preciso para la multa control
- Flujo de retorno medio optimizado a través del tubo de pulverización continuo
Especificaciones
Material del cierre | Polypropylene |
Tipo de tapón | Tapón de rosca ventilado |
Diámetro (métrico) | 58 mm |
Altura (métrico) | 146 mm |
Chemical Label | Isopropanol |
Capacidad (métrico) | 250 ml |
Color | Transparente |
Material | Frasco de LDPE con tubo pulverizador de PP |
Envase | Envasado individualmente en bolsa de PE |
Cantidad | Paquete de 12 |