Learn More
VITLAB™ Frascos de lavado de seguridad con boca estrecha VITsafe™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500mL.
Especificaciones
Tipo de tapón | Tapón de rosca ventilado |
Diámetro (métrico) | 74 mm |
Chemical Label | Hexano |
Capacidad (métrico) | 500mL. |
Material | Plástico |
Cantidad | Paquete de 6 |
Boca | Estrecha |