Learn More
Thermo Scientific™ Software VISION pro para espectrofotómetro UV-visible VISION pro™, única licencia
Thermo Scientific™ VISION pro™ es un completo software para el control de instrumentos, idóneo para aplicaciones tanto de investigación como de análisis rutinarios.
Marca: Thermo Scientific™ 10040101
Detalles adicionales : Peso : 50.00000kg
Descripción
Thermo Scientific™ VISION pro™ es un completo software para el control de instrumentos, idóneo para aplicaciones tanto de investigación como de análisis rutinarios. Software potente y versátil que ofrece un control avanzado del instrumento y funciones de manipulación de datos. Optimizado para espectrofotómetros Thermo Scientific UV-Visible, aporta un entorno gráfico intuitivo al análisis espectrofotométrico. Configuración de métodos, extracción de datos, cálculos, presentación de informes, cumplimiento normativo, todos los aspectos del análisis son ahora más sencillos con este software.
- Para su uso con los espectrofotómetros de UV Vis Evolution™ 100, 160, 300 y 600
- Realiza barridos, análisis de longitud de onda fija, cuantificación y análisis de varios componentes
- Produce tablas de resultados de hoja de cálculo
- Organiza los datos fácilmente con el redactor de informes
Incluye:
Manual del usuario y cable RS-232-C (n.º ref. 401317263061)
Requiere:
Requisitos del sistema: Microsoft™ Windows™ 2000, XP, Vista
Especificaciones
Directrices de la FDA, estándares de ingeniería de software IEEE | |
VISIONpro Software; Single License | |
Fijo, Barrido, Cuantificar y MCA |
10040101 | |
Evolution 300 | |
Al menos Windows XP |