Learn More
Thermo Scientific™ Kits de viales de rosca de vidrio ámbar con certificado de MS Virtuoso™ de 9 mm
Combine un vial con certificado de MS para aplicaciones de alta sensibilidad con alta integridad de las muestras mediante el sistema de identificación de muestras Thermo Scientific™ Virtuoso™.
Marca: Thermo Scientific™ 60180-VTMSC72LV
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
Utilice viales de bajo nivel de fondo, bajo nivel de partículas, limpios y certificados en aplicaciones LC/MS, GC/MS y cromatografía de alta sensibilidad. El kit de viales de rosca de vidrio ámbar con certificación MS de 9 mm Thermo Scientific™ Virtuoso™ está diseñado exclusivamente para su uso con el sistema de identificación de viales Virtuoso, lo que garantiza el máximo nivel de integridad de las muestras al imprimir datos de muestras fiables directamente en el V-Patch del vial. El vial incorpora la tecnología de sistema de cierre de vial avanzado (AVCS) para eliminar prácticamente el paso a presión de los septos. Cada paquete se suministra con un certificado de conformidad.
Viales prelimpiados y certificados con tecnología AVCS- Los viales prelimpiados ofrecen una homogeneidad sin igual
- El envase del vial prelimpiado protege la integridad del producto
- Cierres de alta pureza envasados en recipientes herméticos recerrables
- Tecnología AVCS para eliminar casi por completo el paso de los septum
- Tapón diseñado con punto de parada para evitar el ajuste excesivo o insuficiente y obtener un cierre uniforme y óptimo en todo momento
- Incluye tapón de septum de silicona/PTFE unido
- El vial está fabricado con vidrio ámbar de borosilicato de expansión 33 (51A)
- Los lotes se prueban completamente mediante diversos métodos en relación con 15 parámetros fundamentales
- Cada paquete se suministra con un certificado de conformidad
Especificaciones
Kit de 9 mm Virtuoso con certificación para espectrometría de masas | |
12 mm | |
475 μl | |
100/paq. | |
32 mm | |
9 mm |
Ámbar | |
Vidrio | |
60180-VT310A y C5000-64B | |
Virtuoso | |
MacroVial de inserto fundido de rosca de 9 mm | |
Sí |