Learn More
Thermo Scientific™ Kits de capilares Viper™ para sistemas Vanquish™ LC específicos de aplicación
Fomente su productividad y confianza, y acelere el desarrollo de métodos utilizando flujos de trabajo para LC específicos para cada aplicación.
Marca: Thermo Scientific™ 6036.2010
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
Mejore la resolución cromatográfica minimizando el volumen muerto con los sistemas de conexión de apriete manual Thermo Scientific™ Viper™. Estos kits premontados le permiten conectar rápidamente módulos de LC, válvulas y columnas para obtener conexiones fluidas de HPLC y UHPLC sin fugas. Ideales para ejecutar flujos de trabajo específicos de la aplicación con sus sistemas de HPLC y LC-MS, como los sistemas de LC de desarrollo de métodos Thermo Scientific™ Vanquish™, los sistemas Thermo Scientific Vanquish Online 2D-LC o los sistemas de UHPLC Thermo Scientific Vanquish Duo.
Consulte los recursos Viper y nanoViper
- Aumente el rendimiento de la muestra
- Libere espacio valioso en la mesa
- Mejore el conocimiento cualitativo y cuantitativo de las muestras
- Reduzca el coste por muestra
- Optimice su flujo de trabajo con herramientas de software inteligentes
Duplique su rendimiento, profundice en el conocimiento de las muestras y aproveche mejor el espacio de su mesa de trabajo con el Vanquish Duo para el flujo de trabajo de LC dual, un LC de dos canales, para mejorar el retorno de la inversión.
Vanquish Duo para LC en tándem o LC-MSAumente el rendimiento de su laboratorio y el retorno de la inversión con el Vanquish Duo para el flujo de trabajo de LC-MS o LC en tándem, un instrumento para la regeneración de columnas sin conexión, para utilizar de manera eficiente su detector o espectrómetro de masas y maximizar el rendimiento.
Vanquish Duo para Transcend Duo LX-2Duplique el rendimiento de su aplicación LC-MS con Vanquish Duo para Transcend Duo LX-2. Ejecute hasta dos aplicaciones de forma simultánea con una LC multicanal, a la vez que se beneficia de la solidez, el rendimiento y la facilidad de uso integrados en la plataforma Vanquish.
Vanquish Duo para LC de gradiente inversoMejore las capacidades de cuantificación de su laboratorio con Vanquish Duo para gradiente inverso, que emplea la detección de aerosoles cargados única y universal, para cuantificar todos los compuestos no volátiles y semivolátiles, aunque no haya un estándar de referencia disponible.
Mayor productividad con facilidad- Ahorre tiempo en la formación de los usuarios con los asistentes del sistema de datos cromatográficos (CDS) Thermo Scientific™ Chromeleon™ para utilizar los sistemas Vanquish Duo.
- Controle dos vías de flujo independientes desde una única interfaz de usuario con Chromeleon CDS totalmente compatible.
- Ahorre tiempo utilizando el software Chromeleon CDS para el análisis de datos.
- Integración perfecta con un detector de espectrometría de masas o de otro tipo.
Especificaciones
Kit Viper para Vanquish Duo para gradiente inverso | |
Sistemas UHPLC Vanquish Flex, sistemas UHPLC Vanquish Horizon | |
1500 bar | |
Kit de capilares avanzado |
Cuantificación sin estándar con detección de aerosol cargada | |
MP35N | |
Viper |