Learn More
Molecular Probes™ Violet Ratiometric Membrane Asymmetry Probe/Dead Cell Apoptosis Kit, for flow cytometry
Sonda de asimetría de membrana radiométrica violeta y kit de apoptosis de células muertas para citometría de flujo.
Marca:  Molecular Probes™ A35137
345.35 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : II
Código de producto. 10630930
  • 518.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
La sonda de asimetría de membrana radiométrica violeta y el kit de apoptosis de células muertas proporcionan un método simple y rápido para la detección de apoptosis con discriminación de células muertas por citometría de flujo. La sonda de asimetría de membrana radiométrica violeta, 4'-N,N-dietilamino-6-(N,N,N-dodecil-metilamino-sulfopropil)-metil-3-hidroxiflavona (F2N12S), es un colorante violeta nueva excitable para la detección de cambios de asimetría de membrana durante la apoptosis. El colorante muestra una reacción de transferencia intramolecular de protones en estado excitado (ESIPT) que produce una fluorescencia doble con dos bandas de emisión correspondientes a 530 nm y 585 nm, lo que produce una respuesta radiométrica de dos colores a las variaciones en la carga superficial. Las sondas radiométricas tienen varias ventajas sobre los reactivos de marcación fluorocromos tradicionales. La sonda radiométrica es un parámetro absoluto autocalibrable de transformación apoptótica, independiente de la concentración de la sonda, el tamaño de la celda y la variación del instrumento, como fluctuaciones de la intensidad del láser o sensibilidad de los detectores. Dado que la apoptosis modifica la carga superficial del recubrimiento exterior de la membrana plasmática, la sonda de asimetría de la membrana violeta F2N12S puede controlar los cambios en la asimetría de la membrana que se producen durante la apoptosis a través de un cambio en la intensidad relativa de las dos bandas de emisión del colorante. La sonda F2N12S se combina con la coloración de células muertas SYTOX(R) AADvanced, que es capaz de penetrar a través de la membrana celular solo en células apoptóticas o necróticas tardías, lo que permite la discriminación de las células apoptóticas tempranas. Las muestras se pueden analizar después de una incubación de cinco minutos a temperatura ambiente y no requieren tampones especiales ni pasos de lavado. Este kit puede combinarse con otros reactivos como MitoProbe™ DiIC1(5) o anexina V para el análisis multiparamétrico de apoptosis y viabilidad. Este kit de reactivos permite a los investigadores maximizar la utilidad de sus instrumentos gracias al láser violeta. Cada kit contiene suficientes reactivos para ∼ 100 pruebas de citometría de flujo.
Consulte una guía de selección para todos los ensayos de apoptosis para citometría de flujo.
Especificaciones
Especificaciones
Tubo
Contiene un vial de F2N12S (100 µl), un vial de colorante para células muertas SYTOX™ AADvanced™ y un vial de DMSO (200 µl).
Conservar a – 20 °C, desecar y proteger de la luz.
SYTOX™ AADvanced™: 546/647
F2N12S: 405/530
Hielo seco
Citometría de flujo
F2N12S, colorante de células muertas SYTOX AADvanced
Kit de apoptosis de células muertas
405, 488
100
Fluorescente
Citómetro de flujo
Otras etiquetas o colorantes