Learn More
Brady™ Vinyl Tapes (B-595) for BMP71 Printer - Tan
Indoor/Outdoor vinyl grade conforms to irregular, smooth or rough surfaces
61.20€ - 106.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad BS5609:1986 sección 2 y sección 3
Descripción Cintas para impresora de etiquetas BMP71
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Color Canela
Acabado Satinado
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Dimensions (LxW) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Dimensions (LxW) Precio Cantidad y disponibilidad  
11775643
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
142391
15,24 m x 1,27 cm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11705633
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
142389
15,24 m x 5,08 cm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Vinyl film with permanent adhesive
  • Adheres well to pipes, walls, equipment, windows - most clean, dry surfaces
  • Resistant to grease, oil and most industrial chemicals
  • Five year outdoor durability in temperatures from 82° to -40°C (180° to -40°F, can be applied as low as -18°C (0°F)
Especificaciones
Especificaciones
BS5609:1986 sección 2 y sección 3
Acrílico permanente
Satinado
Cinta de vinilo
Impresora BMP™71
1 unidad
0,102 mm
15,24 m
Cintas para impresora de etiquetas BMP71
Canela
Vinilo (B-595)
Etiquetado de ventanas, equipos, paredes y tuberías
1
-40°C a +82°C
50 ft