Learn More
Fisherbrand™ Anillo de plomo recubierto de vinilo
Estabilice recipientes e instrumental de laboratorio sin provocarles arañazos ni marcas. El anillo de plomo recubierto de vinilo Fisherbrand™ dispone de un suave revestimiento alrededor de los anillos de plomo con forma de O. Disponible en cuatro tamaños para adaptarse a una amplia variedad de tamaños de matraz.
29.45€ - 41.55€
Especificaciones
Tipo de producto Anillo de plomo
Color Azul
Material Anillo de plomo con revestimiento de vinilo
Forma Circular
Cantidad 1 unidad
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Peso (métrico) Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (métrico) Admite Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Peso (métrico) Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (métrico) Admite Precio Cantidad y disponibilidad  
11797884
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
508 g 51 mm 90 mm Matraces (de 250 a 1000 ml)
31.30€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10195573
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
277 g 48 mm 77 mm Matraces (de 125 a 500 ml)
29.45€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11707894
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
635 g 57 mm 98 mm Matraces (de 500 a 2000 ml)
36.75€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11717894
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
970 g 70 mm 115 mm Matraces (de 1000 a 4000 ml)
41.55€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Las juntas tóricas estabilizan los recipientes y el instrumental de laboratorio
  • También se pueden utilizar para sumergir los recipientes en baños de agua
  • Los anillos de plomo con revestimiento de vinilo no marcan ni arañan mesas de trabajo ni instrumental de laboratorio
  • Disponibles en una amplia variedad de tamaños para adaptarse a numerosos matraces
Especificaciones
Especificaciones
Anillo de plomo
Anillo de plomo con revestimiento de vinilo
1 unidad
Azul
Circular