Learn More
Fisherbrand™ Kit de viales, 8 mm, rosca 8-425, de vidrio, transparentes, 1.5 ml, tapón de rosca de PP, con orificio central, septum de silicona/PTFE
Incluye 100 viales y 100 tapones con septum premontados.
Marca: Fisherbrand™
43.21 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23262" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.27000kg
Descripción
- ND8
- 8-425
- Vidrio
- Transparente
- Tapón de rosca
- Orificio central
- Polipropileno
- Silicona/PTFE
- Bandejas de dos compartimentos reutilizables que protegen los viales y tapones al tiempo que almacenan juntos los suministros relacionados
Especificaciones
Negro | |
Transparente | |
Vidrio | |
< 1,9/ml | |
Polipropileno | |
32 mm | |
No |
Silicona/PTFE (1,3 mm) | |
11,6 mm | |
No | |
100 | |
Tapón de rosca | |
8-425 |