Learn More
Cole-Parmer™ Soportes de conjunto de abrazaderas de gran capacidad
This Vial Holder for HG-600 Geno/Grinder™ 2010 Homogenizer securely hold vials in place while processing samples.
77.40€
Especificaciones
Tipo de producto | Soporte |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Veinticuatro tubos de centrífuga de fondo cónico estándar de 15 ml |
Material | Espuma |
Cantidad de embalaje | Cada uno |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12517336
|
Cole-Parmer™
2197 |
11,9 cm | 24 tubos para centrífuga de 15 ml estándar |
77.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- Alfombrilla de espuma resistente
Especificaciones
Soporte | |
Veinticuatro tubos de centrífuga de fondo cónico estándar de 15 ml | |
Espuma | |
Cada uno |