Learn More
RUBIS Pinzas de plástico, A prueba de descargas electrostáticas (ESD)
Pinzas de plástico -Vestamid
11.02€
Especificaciones
Longitud (imperial) | 4.72 in. |
---|---|
Material | Plástico Vestamid ESD |
Longitud (métrico) | 120 mm |
Tipo de producto | Pinzas de plástico completas ESD |
Tipo | Pinzas pequeñas |
Código de producto | Marca | Estilo de punta | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Estilo de punta | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11719574
|
RUBIS
NK7 |
Punto fino |
11.02€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11719594
|
RUBIS
NK35A |
Punto plano |
11.02€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11393543
|
RUBIS
NKR |
Puntas grandes |
11.02€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11759584
|
RUBIS
NK2A |
Punto redondeado |
11.02€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11749584
|
RUBIS
NK6 |
Punto crochet |
11.02€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Vestamid Kunststoff
- ESD-sicher
- Verhindert Kratzer auf empfindlichen Bauteilen
- Sehr gute mechanische Beständigkeit
- Einfach zu bedienen
- Hohe Präzision
- 100 % in der Schweiz hergestellt
Especificaciones
4.72 in. | |
120 mm | |
Pinzas pequeñas |
Plástico Vestamid ESD | |
Pinzas de plástico completas ESD |