Learn More
Honeywell Safety Products™ Vertigo Grey PU3 Gloves
Click to view available options
Tamaño:
6
7
10
11
Descripción
- Guante tejidos para adaptarse a la forma de la mano.
- Tejidos con hilo de Spectra™ y Lycra™ para ofrecer comodidad, resistencia a los cortes y a la suciedad.
- Palma revestida de poliuretano para hacerla resistente a las abrasiones.
- Buena movilidad.
- Dorso ventilado para proporcionar transpirabilidad.
- Resistente.
- No apto para su exposición al calor.
- El alto nivel de resistencia a los cortes (3) aparece indicado en el dorso del guante para facilitar su identificación.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE Categoría II sobre riesgos intermedios, norma básica EN 420-2003 CEE, EN 388-2003 sobre riesgos mecánicos, CE categoría PPE 2, garantía de calidad según la norma ISO 9001 / 2000, número de certificado CE 0075/797/162/11/08/0443 EXT 02/10/2015, número de declaración CE 0075/797/162/11/08/0443 EXT 02/10/2015 |
Clasificación | Movilidad: 5 |
Área revestida | Palma, dedos |
Descripción | Calibre 13 |
Coating Material | Poliuretano |
Color | Blanco, Gris |
Cut Resistance Rating | 3 |
Material | Lycra™, Spectra™ |
Tipo de producto | Guantes |
Tamaño | 7 |