Learn More
Thermo Scientific™ Verso 1-step RT-qPCR Mix, ROX
The Verso RT enzyme delivers high processivity and can be used at temperatures up to 57°C, delivering effective transcription through difficult RNA secondary structures.
Marca:  Thermo Scientific™ AB4101C
Detalles adicionales : Peso : 0.03000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11872133
  • 1562.00€ / 400 reacciones
Fecha estimada de envío: 20-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Thermo Scientific Verso 1-step RT-qPCR ROX Mix Kit for probe chemistry offers a quick and simple way to detect mRNA.
An optional RT Enhancer is also provided and can be used during the RT step to remove any DNA contamination, eliminating the need for DNase I treatment. All Verso 1-step RT-qPCR kits incorporate an inert dye to significantly enhance the contrast between reagent and plastic, making verification of master mix dispensing quick, easy, and foolproof.
In a 1-step approach to RT-qPCR, both the RT step and qPCR steps are performed in a single tube (1-step RT-qPCR). Adopting a 1-step approach is ideal when no cDNA storage is necessary for subsequent experiments. The approach minimizes the risk of contamination and improves reproducibility by reducing sample handling.
  • Elimine la necesidad de tratamientos con ADNasa: RT Enhancer (opcional) previene el arrastre del ADNg
  • Pasos de RT y qPCR realizados en un solo tubo: comodidad y reducción del riesgo de contaminación
  • Uso de la reacción RT completa como plantilla para qPCR: sensibilidad mejorada
  • La enzima Verso RT es muy sensible con un amplio rango dinámico: detección precisa de ARN de 1 pg a 1 μg.
  • La enzima Verso RT tiene un amplio intervalo de temperaturas de trabajo (de 42 °C a 57 °C): éxito mejorado con las plantillas enriquecidas en GC y otras plantillas difíciles
  • Contiene un colorante azul inerte para facilitar el pipeteo durante la configuración de la reacción
Especificaciones
Especificaciones
Contiene:
• 1 mezcla de enzimas Verso de 100 μl
• 1 potenciador de RT de 500 μl
• 1 mezcla de qPCR de 1 paso 2X ROX de 5 ml
Suficiente para 400reacciones de 25 μl.
Almacenar a -20°C
Tubo
RT-qPCR de 1 paso
Verso
400 reacción de 25 μl
Expresión génica, Detección de patógenos
ARN
Sonda de cebado
Alto
Sistema 7000, sistema 7300, sistema 7700, sistema 7900HT, sistema StepOnePlus™, sistema StepOne™
Kit QRT-PCR de 1 paso con ROX
400 reacciones
400 reacciones
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.