Learn More
Thermo Scientific™ Verso 1-step RT-qPCR Mix, low ROX
The Verso RT enzyme delivers high processivity and can be used at temperatures up to 57°C, delivering effective transcription through difficult RNA secondary structures.
Marca: Thermo Scientific™ AB4102A
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Descripción
The Thermo Scientific Verso 1-step RT-qPCR Low ROX Mix Kit for probe chemistry offers a quick and simple way to detect mRNA.
An optional RT Enhancer is also provided and can be used during the RT step to remove any DNA contamination, eliminating the need for DNase I treatment. All Verso 1-step RT-qPCR kits incorporate an inert dye to significantly enhance the contrast between reagent and plastic, making verification of master mix dispensing quick, easy, and foolproof.
In a 1-step approach to RT-qPCR, both the RT step and qPCR steps are performed in a single tube (1-step RT-qPCR). Adopting a 1-step approach is ideal when no cDNA storage is necessary for subsequent experiments. The approach minimizes the risk of contamination and improves reproducibility by reducing sample handling.
- Elimine la necesidad de tratamientos con ADNasa: RT Enhancer (opcional) previene el arrastre del ADNg
- Pasos de RT y qPCR realizados en un solo tubo: comodidad y reducción del riesgo de contaminación
- Uso de la reacción RT completa como plantilla para qPCR: sensibilidad mejorada
- La enzima Verso RT es muy sensible con un amplio rango dinámico: detección precisa de ARN de 1 pg a 1 μg.
- La enzima Verso RT tiene un amplio intervalo de temperaturas de trabajo (de 42 a 57 °C): éxito mejorado con las plantillas enriquecidas en GC y otras plantillas difíciles
- Contiene un colorante azul inerte para facilitar el pipeteo durante la configuración de la reacción
Especificaciones
Contiene: •1 mezcla de enzimas de 50 μl Verso • 1 RT Ernhancer de 250 μl • 2 x 1,25 ml 2 mezclas qPCR de bajo nivel de ROX de 1 paso Almacenar a -20 °C |
|
Tubo | |
RT-qPCR de 1 paso | |
Verso | |
200 reacciones | |
200 reacciones |
Sonda de cebado | |
Alto | |
Sistema 7500, QuantStudio™, Sistema 7 ViiA™, Stratagene Mx4000, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P | |
Mezcla RT-qPCR de 1 paso | |
Expresión génica, Detección de patógenos | |
ARN |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.