Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos Tygon™ 3350
Use this tubing for biopharmaceutical applications. Versilic™ Silicone Tubing is biologically inert and does not inhibit cell culture. Stays flexible down to -50°C and maintains its chemical, mechanical and electrical performance up to +200°C.
Marca:  Saint Gobain Life Sciences 760250
Detalles adicionales : Peso : 0.11100kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10811081
  • 159.00€ / 50 metros
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Silicona curada al peróxido
  • Neutralidad biológica
  • Marcado FDA/BfR, CE
  • Farmacopeas estadounidense y europea
  • Resistencia a la temperatura: - 50 °C /+ 200 °C
  • Dureza: 60 shore
Especificaciones
Especificaciones
Tubing
0.12 in.
Versilic
164 ft.
0.08 in.
-50 °C
60 (Shore A)
Farmacopea de la UE, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), ISO 10993
3 mm
7 mm
50 m
2 mm
1/pack
de 200 °C