Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tapón con faldón de silicona Versilic™
Utilice estos tapones para biología, microbiología y hematología, así como con aparatos de ciencia alimentaria, técnicos, médicos y de hospitales. El tapón con faldón de silicona Saint Gobain Performance Plastics™ Versilic™ es especialmente adecuado para todo tipo de trabajo con cultivos de tejido.
Marca: Saint Gobain Life Sciences 46702510
Detalles adicionales : Peso : 0.08000kg
Descripción
- Tapones con faldón plegable en dos partes
- Diseñado con un cierre doble para mantener el contenido del recipiente seguro
- Ideal para asegurar recipientes de vidrio, metal y plástico
- La sección inferior está moldeada para sujetar el exterior del recipiente y el tapón hueco superior presenta estrías anulares que proporcionan una junta hermética en el borde
- La sección superior del tapón hueco puede perforarse para extraer el contenido sin quitar el tapón y permanece estanco incluso después de varias perforaciones
- Tapones de silicona no tóxicos y biológicamente neutros para el cierre de matraces y tubos
- Insípidos, inodoros, no adherentes y resistentes al envejecimiento
- No tóxicos, biológicamente neutros
- Con aprobación de FDA/BGA
- Para tubos de ensayo
- Fácil instalación.
Especificaciones
Tapón con faldón | |
10/paq. | |
De – 60C a 200 °C |
Entre 20,9 y 26,4mm | |
Silicona |