Learn More
3M™ Kit básico de turbo de aire eléctrico Versaflo™, TR-619E
El kit básico de turbo de aire eléctrico 3M™ Versaflo™, TR-619E, incluye el turbo de aire eléctrico TR-602E, el filtro A2P, la cubierta del filtro, los prefiltros, los supresores de chispas, la cinta de fácil limpieza, la batería de alta capacidad, el kit de cargador de batería de estación única, el tubo de respiración de longitud regulable BT-30 y un indicador de flujo de aire.
Marca: 3M™ 7100053532
1435.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 4.25000kg Transport : UN number : 3481 Chem class : 9
Descripción
- Protección respiratoria contra partículas, gases, vapores o una combinación de los tres en función del filtro utilizado
- Versátil y fácil de usar
- Diseño ligero y equilibrado
- Maximiza la comodidad con tres velocidades de flujo de aire seleccionables por el usuario
- Alarmas de advertencia visuales, vibratorias y sonoras para alertar sobre el bajo flujo de aire y la batería
- Tiempo de funcionamiento del sistema de 9,5-19 horas en función de la batería, el caudal, el casco y el filtro
- Aprobado por la CE y conforme a EN 12941 Clase TH2 o TH3 en función del casco (se requiere un casco compatible)
Especificaciones
Conjunto de PAPR, sin protector de cabeza | |
Versaflo™ |