Learn More
3M™ Unidad turbo de aire eléctrica Versaflo™ TR-602E
La unidad turbo de aire eléctrica 3M™ Versaflo™ tiene tres caudales y alarmas seleccionables para mostrar una batería baja y un caudal de aire bajo. La unidad también tiene indicadores de estado de carga de la batería, caudal de aire y carga del filtro de partículas. Elección de baterías y una selección de tipos de cinturón: fácil limpieza o alta durabilidad.
Marca: 3M™ 7100259576
628.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.93600kg Transport : UN number : 3481 Chem class : 9
Descripción
- Combina con componentes 3M™ Versaflo™ para crear un sistema completo
- Tres caudales seleccionables (185 l/min, 205 l/min) o 225 l/min) para una máxima comodidad con un caudal de aire constante
- Las alarmas de advertencia visuales, vibratorias y sonoras muestran una batería baja y un caudal de aire bajo
- Indicadores de estado de carga de la batería, flujo de aire y filtro de partículas
- Selección de tipos de batería: estándar o de alta capacidad
Especificaciones
Iones de litio | |
Gris claro | |
Unidad turbo de aire eléctrico | |
1 unidad |