Learn More
3M™ Visera Versaflo™, M-967
Visera de protección contra rayos UV/IR, chispas y salpicaduras de metal.
Marca: 3M™ 7100099909
124.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.11000kg
Descripción
- Visera de protección contra rayos UV/IR con revestimiento de oro
- Protege contra rayos UV/IR, chispas y salpicaduras de metal
- 500 x 250 mm
- Para su uso con el soporte de visera 3M™ Versaflo™, M-961
Especificaciones
Dorado | |
Soporte de visera 3 M™ Versaflo™ M 961 N | |
0,503 m | |
0,012 m |
Cubierta del arnés | |
1/caja | |
0,252 m |