Learn More
3M™ Cubierta del cabezal Versaflo™
Adecuado para aplicaciones que requieren la sustitución frecuente de todo el conjunto del casco, como la fabricación de productos farmacéuticos o en situaciones donde se ensucia menos el tejido exterior. El cubrecabezas de alta durabilidad 3M Versaflo de la serie S es compatible con numerosos sistemas de respiradores purificadores de aire eléctricos.
Marca:  3M™ 7000044301
75.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.37440kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11791133
  • 133.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Adecuados para aplicaciones que requieren la sustitución frecuente de todo el conjunto del casco, como la fabricación de productos farmacéuticos, o en situaciones donde se ensucia menos el tejido exterior. Para la eliminación, el conjunto de suspensión y los componentes de entrada de aire se pueden retirar rápidamente y separar para separar los residuos, cuando las instalaciones así lo permitan.
  • Suspensión de la cabeza integrada que proporciona cobertura para la cabeza y la cara
  • Proporciona protección ocular y facial conforme a la norma EN166—l, relativa a salpicaduras de líquidos e impactos de baja energía (grado F)—, la misma clasificación de resistencia al impacto que las gafas de seguridad
  • Fabricada con un tejido duradero, suave y silencioso que suelta poca pelusa para mejorar la comodidad
  • Excelente campo de visión, especialmente hacia abajo
  • No requieren montaje alguno.
  • Está lista para su uso tras sacarla del envase
Especificaciones
Especificaciones
ES 166:2:F:3,‎ EN 12941 TH3,‎ APROBADO CE,‎ EN14594 3A
Visor de policarbonato recubierto,‎ tela de poliamida tejida recubierta de poliuretano
Pequeño
Suspensión de cabezal integrada
125 g
Gris
Cubrecabezas
Gas, vapor y partículas,‎ salpicaduras de líquido,‎ partículas voladoras de baja energía / polvo