Learn More
3M™ Cubierta de filtro Versaflo™, TR-6800FC
La cubierta de filtro 3M™ Versaflo™ ayuda a proteger el filtro 3M™ Versaflo™ TR-6820E contra daños físicos.
Marca: 3M™ 7100021247
12.80 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.15000kg
Descripción
- Facilita la limpieza y el almacenamiento de las unidades turbo 3M™ Versaflo™ de las series TR-600 y TR-800
- El kit incluye un tapón de entrada, dos cierres de entrada, un tapón de salida, dos cierres de salida y una cubierta de conector de la batería
- Los tapones turbo permiten sumergir o enjuagar la unidad turbo TR-600 con agua corriente, como se indica en las instrucciones del usuario
- Permite llevar la unidad turbo durante duchas de descontaminación
Especificaciones
Con aprobación CE | |
Tapa del filtro | |
75 g |
Gris claro | |
0,13 m |