Learn More
3M™ Versaflo™ Comfort Pad for S-950 Premium Head Suspension
For use with S-950 Premium Head Suspension
17.05€ - 30.90€
Especificaciones
Color | Gris |
---|---|
Desechables | No |
Tipo de producto | Suspensión de la cabeza |
Para utilizar con (aplicación) | Limpieza, electricidad, mantenimiento de instalaciones, soldadura |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15769017
|
3M™
7000042684 |
Estándar |
17.05€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15779017
|
3M™
7000042685 |
Pequeño |
30.90€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- For use with S-950 Premium Head Suspension
- Wrapped around headband to create more comfortable fit and to absorb sweat
- 3M Catalog# S-953 , 3M Catalog# S-954
Especificaciones
Gris | |
No | |
Suspensión de la cabeza | |
Limpieza, electricidad, mantenimiento de instalaciones, soldadura |