Learn More
Elga™ Cartucho de pretratamiento
Protege las membranas de OI mediante la eliminación de partículas y cloro.
Marca:  Elga™ LC140
Detalles adicionales : Peso : 0.70200kg
Código de producto. 11994857
  • 404.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Cartucho de pretratamiento
  • Ayuda a producir agua general de grado de laboratorio mejor que solo calidad destilada
  • Las aplicaciones incluyen lavado/enjuague de vidrio, alimentación a sistemas de agua ultrapura, compensación/dilución de reactivos, preparación de tampones y medios, química general, análisis cualitativos y alimentación a armarios ambientales
Especificaciones
Especificaciones
Lavado/enjuague de vidrio, alimentación a sistemas de agua ultrapura, composición/dilución de reactivos, preparación de tampones y medios, química general, análisis cualitativos y alimentación a armarios ambientales
Sistemas de purificación de agua Purelab™ de la serie Option-S