Learn More
Veolia Water Systems™ Cartucho de desionización Veolia Water Systems™
Cartuchos de purificación de agua sólidos y fiables utilizados para eliminar contaminantes iónicos para lograr la calidad del agua especificada.
Marca: Veolia Water Systems™ LC126
Weitere Details : Peso : 1.72800kg
Beschreibung
- Cartuchos de desionización
- Elimina los contaminantes iónicos para lograr la calidad del agua especificada
- Compatible con Maxima MK1/MK2
Spezifikation
MAXIMA MK1/MK2 |