Learn More
Sonics Materials Microprocesador ultrasónico VCX 500
 Procesa de forma segura una amplia variedad de materiales orgánicos e inorgánicos, de 250 microlitros a 1 litro.
Marca:  Sonics Materials VCX-500-220
Detalles adicionales : Peso : 11.80000kg
Código de producto. 11753619
  • 4560.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Procesadores ultrasónicos para aplicaciones de volúmenes pequeños y medianos
  • Procesa de forma segura una amplia variedad de materiales orgánicos e inorgánicos, de 250 microlitros a 1 litro 
  • Las aplicaciones típicas incluyen nanotecnología (producción de materiales de nanopartículas y dispersiones de grafeno), lisis celular, preparación de muestras, homogeneización, ensayo de ChIP, emulsión, desagregación y desaglomeración, además de usos en el campo del procesamiento sonoquímico.
  • Control de punto de ajuste de energía y temperatura, vatímetro digital, sintonización automática y temporizador de procesos de 10 horas
Especificaciones
Especificaciones
500 W
Nanotecnología (producción de materiales de nanopartículas y dispersiones de grafeno), lisis celular, preparación de muestras, homogeneización, ensayo de ChIP, emulsión, desagregación y desaglomeración, además de usos en el campo del procesamiento sonoquímico
Temporizador de procesos de 10 horas
13,5 x 7,5 x 9,25 in (340 x 190 x 235 mm)
Sonda estándar de 1,27 cm (0,5 pulg) de diámetro con punta reemplazable
Certificados
Ver productos accesorios