Learn More
Eppendorf™ Pipetas 4720 Varipette™
Utilice esta pipeta para líquidos con una alta presión de vapor o viscosidad. El pipeteador Eppendorf™ Varipette™ 4720es un pipeteador continuamente ajustable para un pipeteado preciso de volúmenes de hasta 10 ml, en incrementos de 10 μl
Marca: Eppendorf™ 4720000011
562.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23292" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.26460kg
Descripción
Varitip P se puede utilizar para aspirar de 1 ml a 10 ml de vasos de precipitados de acuerdo con el principio de desplazamiento positivo. Varitip S se utiliza para la aspiración 2. De 5 ml a 10 ml de vasos altos y estrechos del cuello. El sistema consta de una pieza de dispensación y del principio de desplazamiento de aire de Maxitip No hay contaminación cruzada ya que Maxitip se puede intercambiar La válvula de Maxitip garantiza la dispensación sin goteo de líquidos con alta presión de vapor Maxitip G graduado para la compensación del valor nominal de Varipette™Especificaciones
Varipette™ 4720 | |
De 1 to 10 µl | |
1 a 10 mL |
Pipeta ajustable | |
Se utiliza para el pipeteo preciso de soluciones viscosas o de líquidos con alta presión de vapor | |
1 cada uno |