Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™ Relief Valves for Solvent Management
VapLock™ Inlet Check Valves for Solvent Management maintain pressure equilibrium within the bottle for safe solvent handling
Marca:  Cole-Parmer™ 12020-62
Detalles adicionales : Peso : 0.23000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15894434
  • 120.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Opción de 0,1 a 0,25 psi o de 1 a 2,5 psi para presión de fisuras
Servicio Técnico
Ninguno
Especificaciones
Especificaciones
Seguridad de disolventes
PTFE, FFKM
UNF (macho) de entre 6,35 mm (1/4 pulgadas) y 711,2 mm (28 pulgadas)
Válvula de descarga
Sistemas de contención de disolventes VapLock
Presión de fisuras de 0,1 a 0,25 psi