Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™ Adapters for Semi-Rigid Tubing, UNF(M)
VapLock™ Adapters for Semi-Rigid Tubing, UNF(M) are designed for secure liquid-tight connections
Marca: Cole-Parmer™ 12020-03
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Descripción
- Codificado con colores para facilitar la identificación
- Cuenta con un sistema de tuerca y casquillo de dos piezas
Servicio Técnico
Ninguno
Especificaciones
Seguridad de disolventes | |
Adaptador de tubos, diámetro exterior de 4,76 mm (1/16 pulgadas) × UNF (macho) de entre 6,35 mm (1/4 pulgadas) y 711,2 mm (28 pulgadas), PP blanco con ETFE verde; 10/paquete | |
Sistemas de contención de disolventes VapLock |
Diámetro exterior de compresión de 4,76 mm (1/16 pulgadas) × UNF(macho) | |
Verde/Azul PP/ETFE | |
1/4-28 UNF (macho) |