Learn More
Thermo Scientific™ Bombas cuaternarias Vanquish™
Amplíe las capacidades de su plataforma LC Thermo Scientific™ Vanquish™ con las bombas cuaternarias Thermo Scientific™ Vanquish™ de última generación.
Marca: Thermo Scientific™ VC-P20-A-01
Detalles adicionales : Peso : 12.00000kg
Descripción
Amplíe las capacidades de la plataforma LC Thermo Scientific™ Vanquish™ añadiendo la flexibilidad de mezcla de disolventes cuaternarios de última generación. Las bombas cuaternarias Thermo Scientific™ Vanquish™ incorporan la tecnología de bombeo SmartFlow™ para garantizar una precisión excelente de flujo y gradiente, independientemente de la composición del eluyente, con contrapresiones de hasta 1034 bar. Estas innovaciones le proporcionan una precisión de tiempo de retención inigualable y la mayor confianza en sus datos, incluso cuando se ejecutan gradientes ternarios y cuaternarios. También ofrecen mayor libertad para la transferencia y desarrollo de métodos y el intercambio de aplicaciones.
Disfrute del rendimiento de las bombas líderes del sector
Para obtener resultados uniformes, se necesita una distribución de flujo regular y la correcta composición del gradiente. Las bombas cuaternarias Vanquish aportan suministro de flujo Vanquish a la mezcla de disolventes cuaternarios flexible y de última generación para la transferencia de métodos, el desarrollo de métodos, las aplicaciones de gradientes ternarios y cuaternarios más exigentes, o para aprovechar al máximo las químicas de las columnas especializadas.
- Confíe en la excelente exactitud y precisión del flujo de las unidades de pistón ultraprecisas
- Aproveche la desgasificación de disolventes integrada para mejorar la estabilidad del flujo y una sensibilidad superior del detector
- Benefíciese de una durabilidad excepcional para conseguir el máximo tiempo de funcionamiento del sistema y un coste total de propiedad bajo
- Olvídese del pesado trabajo de configuración fluídica gracias a nuestra innovadora tecnología de accesorios de apriete manual Thermo Scientific™ Viper™
Impulsa la separación con más flexibilidad y fiabilidad
Nuestra tecnología de bombeo SmartFlow con compensación automática para cambiar la compresibilidad de los eluyentes garantiza una excelente precisión del caudal y el gradiente con independencia de la composición del eluyente y las contrapresiones. Estas innovaciones dan como resultado una precisión del tiempo de retención inigualable y la máxima confianza en los datos.
- Dos niveles de presión y caudal de la bomba:
- Bomba cuaternaria Vanquish F: Hasta 1000 bar (15 000 psi) y 8 ml/min
- Bomba cuaternaria Vanquish C: Hasta 700 bar (10 000 psi) y 10 ml/min
Especificaciones
Bomba cuaternaria C | |
±0,1% | |
Dimensionamiento de gradientes a baja presión | |
De 2 a 70 MPa | |
Dosificación de gradientes a baja presión | |
192 mm × 420 mm × 620 mm (7,6 pulg × 16,5 pulg × 24,4 pulg) | |
17 kg |
No | |
<0,05 % RSD o <0,01 min SD, el que sea más alto | |
10 ml/min | |
Bomba cuaternaria con pistón doble de serie | |
Integrada, 4 canales | |
37 lb |