Learn More
Thermo Scientific™ Compartimentos de columna Vanquish™
Aproveche la combinación exclusiva de precalentamiento activo de eluyente y termostatización de columna avanzada disponibles en los compartimentos de columna Thermo Scientific™ Vanquish™.
Marca: Thermo Scientific™ VC-C10-A-03
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
Controle sus separaciones con confianza con la combinación exclusiva de precalentamiento activo de eluyente y termostatización de columna avanzada disponibles en los compartimentos de columna Thermo Scientific™ Vanquish™. El precalentamiento activo garantiza que el disolvente que entra en la columna coincide con la temperatura de la columna y evita la pérdida de rendimiento por los efectos de la temperatura. Gracias a los dos modos de termoestatización de columnas (aire constante y forzado) es posible adaptarse fácilmente a los métodos existentes y garantizar temperaturas uniformes para análisis UHPLC.
Evite pérdidas de rendimiento con el precalentamiento del eluyente
- Dispersión mínima mientras se sigue proporcionando una transferencia de calor ideal
- Precalentador de eluyente activo y en tiempo real con un volumen geométrico de 1 μl
- Contribución insignificante al volumen de la columna incluso con columnas de 1 mm de D. I.
- Control muy eficaz y preciso de la temperatura del eluyente
- Se acabaron las diferencias térmicas dentro de una columna de LC, sean cuales sean las condiciones
- La instalación es sencilla con los tubos de conexión Thermo Scientific™ Viper™
Maximice la eficacia de la cromatografía con el modo de termostatización de columna por aire constante
- Discrepancia térmica mínima por calentamiento viscoso en condiciones de UHPLC
- Máxima eficacia y resolución posibles de UHPLC
Consiga una transferencia perfecta del método con el modo de aire forzado
- Rápido equilibrio térmico
- Máxima eliminación posible de calor friccional para la retención fiable de analitos
- La mayor flexibilidad, por ejemplo, para la transferencia de métodos de otros instrumentos
Más resultados con mejores separaciones con las columnas para UHPLC Thermo Scientific™ Accucore™ Vanquish™ C18
Con el compartimento de columna H de Vanquish, utilice la columna de partículas de 1,5 µm para UHPLC de eficacia exclusiva Accucore Vanquish C18 en su sistema de UHPLC Thermo Scientific™ Vanquish™. Con partículas de núcleo sólido de 1,5 μm, la columna proporciona una trayectoria de difusión ultracorta, lo cual da lugar a las separaciones más eficaces. Las columnas para UHPLC Accucore Vanquish permiten a los laboratorios satisfacer las demandas de mayor rendimiento al lograr mejores separaciones y más resultados.
Especificaciones
Sistema de UHPLC Vanquish | |
Cámara de columna: aire constante y forzado; precalentador: activo (opcional) | |
De 5 °C (máx. 18 K por debajo de la temperatura ambiente) a 85 °C |
Dimensiones: 700 mm x 111 mm x 422 mm (27,6 pulg x 4,4 pulg x 16,6 pulg), Peso: 14 kg (30,9 lb) | |
2 × máx., 300 mm con precalentador o precolumna, D.I máx.: 10 mm; 2 × máx., 250 mm con precalentador y precolumna, D.I máx.: 10 mm |