Learn More
Eppendorf™ Válvula, para Varitip S
Adaptable a diferentes vasos. Realice su selección entre una amplia variedad de configuraciones para satisfacer sus necesidades.
Marca: Eppendorf™ 0030050541
Detalles adicionales : Peso : 0.01100kg
Descripción
- Eppendorf Varitip P está diseñado para aspirar de 1 ml a 10 ml de vasos de precipitados
- Las puntas Eppendorf Varitip S de 2,5 ml a 10 ml forman un sistema con Varitip y se utilizan para aspirar líquidos de recipientes altos de cuello estrecho.
Especificaciones
Válvula | |
100 válvulas |