Learn More
Ohaus™ Básculas de sobremesa compactas Valor™ 4000, certificadas
Báscula para alimentos de uso comercial que mejora la seguridad, la eficacia y la productividad, incluso en entornos agresivos.
Marca:  Ohaus™ 30035665
Detalles adicionales : Peso : 4.00000kg Transport : UN number : 2800 Chem class : 8
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15496121
  • 610.00€ / 1 unidad
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Diseño resistente al agua
  • Combinación de operaciones sin contacto, velocidad y durabilidad
  • Disponibles en diseños de carcasa de acero inoxidable y de plástico
  • Pantalla LED brillante en parte delantera y trasera
  • Las pantallas dobles permiten un pesaje rápido y sencillo en la venta al por menor
  • Teclados a prueba de perforaciones
  • Los sensores de infrarrojos sin contacto combinados con un tiempo de estabilización de medio segundo aumentan la productividad de las operaciones de pesaje
  • Resolución externa máxima de 1:6000/1:7500
  • Modos de pesaje adicionales de control de peso y de pesaje porcentual
  • El diseño de paso de flujo IP68 garantiza que la báscula está protegida frente a daños por líquidos
  • Patas grandes completamente de caucho ubicadas en las esquinas extremas de la báscula para garantizar un cuerpo ancho y resistencia a la superficie que minimiza el riesgo de que la báscula se deslice o caiga por superficies lisas
  • Mediciones precisas con homologación OIML / tipo CE para cumplir o superar los requisitos de precisión de clase III de acuerdo con las Directivas CE y EN45501
  • Adaptador de alimentación universal de 100-240 V CA
  • Dimensiones: Modelo V41PW: 280 de Pr x 256 de An x 121 mm de Al; Modelo V41XW: 288 de Pr x 256 de An x 124 mm de Al
Otros equipos y características estándar: Patas ajustables, burbuja de nivel con iluminación, indicaciones de navegación de configuración de menús y modos en las teclas, asa para facilitar el transporte, plato de acero inoxidable y revestimiento resistente a productos químicos, nuevas teclas mecánicas, una cubierta con resorte para proteger el conector de alimentación de la báscula.
Modos de aplicaciones:
  • Pesaje: determine el peso de artículos en una o más unidades de pesaje: g, kg. Utilice la legibilidad de 0,2 g a 5 g para pesar aditivos, especias y levadura
  • Pesaje porcentual: incluye pesaje de % para formulación de recetas y porcentaje de panadería&
  • Control de peso: utilice el LED brillante de color rojo/amarillo/verde para llenar con facilidad recipientes y paquetes por peso para ordenación, clasificación y fraccionamiento&
  • Acumulación:  mantenga un total acumulado de todos los artículos por peso para registrar resultados de procesamiento de producciones largas
Certifications
Diseñado para cumplir con los estrictos requisitos de la OIML y la Dir. IPFNA (instrumentos de pesaje no automáticos) para su uso en aplicaciones legales y normativas, como en industrias estándar, tiendas o laboratorios de control de calidad.
Especificaciones
Especificaciones
Por lo general, 50 horas de uso continuo con carga completa de 12 horas
Plataforma y carcasa superior de acero inoxidable, carcasa inferior ABS
Pantalla dual de LED roja
0,002 kg
IP68
≤0,5 s
3,9 kg
Plomo y ácido recargable
6 kg
190 x 242 mm
V41XWE6T-M
IR
De -10 °C a +40 °C
Adaptador universal de CA de 12 V CC y 0,84 A (100/220 V CA y 50/60 Hz)