Learn More
OHAUS™ Valor™ 2000 Scale
La báscula para alimentos resistente al agua Valor 2000 de OHAUS eleva el nivel y establece un nuevo estándar con la mejor combinación de velocidad y durabilidad.
299.00€ - 375.00€
Especificaciones
Duración de la batería | 50 horas con batería recargable |
---|---|
Estructura | Carcasa de ABS con plataforma de acero inoxidable (PW), carcasa y plataforma de acero inoxidable (XW), indicador de nivel en parte delantera |
Tipo de pantalla | LED dual |
Clase de protección | IPX8 |
Tiempo de estabilización | 0,500 s |
Código de producto | Marca | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15406111
|
OHAUS™
30072316 |
V22PWE15T |
299.00€
1 unidad |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15416111
|
OHAUS™
30072348 |
V22XWE1501T |
375.00€
1 unidad |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15426111
|
OHAUS™
30072349 |
V22XWE3T |
375.00€
1 unidad |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15436111
|
OHAUS™
30072317 |
V22XWE6T |
375.00€
1 unidad |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15446111
|
OHAUS™
30072318 |
V22XWE15T |
375.00€
1 unidad |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15486101
|
OHAUS™
30072347 |
V22PWE3T |
299.00€
1 unidad |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15496101
|
OHAUS™
30072315 |
V22PWE6T |
299.00€
1 unidad |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- El robusto teclado de policarbonato brinda protección contra cuchillos y otros instrumentos afilados utilizados en la preparación, procesamiento y porcionado de alimentos.
- Un diseño de flujo único IP68 garantiza que la Valor 2000 certifica
Especificaciones
50 horas con batería recargable | |
LED dual | |
0,500 s | |
Gramo, kilogramo, onza, libra, libra:onza |
Carcasa de ABS con plataforma de acero inoxidable (PW), carcasa y plataforma de acero inoxidable (XW), indicador de nivel en parte delantera | |
IPX8 | |
De -10 °C a +40 °C | |
5,000 kg |