Learn More
Thermo Scientific Chemicals Valinomicina, 90 %
Catalog Number p-3213353
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Envase:
Frasco de vidrio
2001-95-8
C54H90N6O18
1111.34
MFCD00005114
FCFNRCROJUBPLU-UYBNATROSA-N
131668508
(3S,6S,12R,15S,18S,21R,24R,27S,30S,33R)-6,18,30-Trimetil-3,9,12,15,21,24,27,33,36-nona(propan-2-il)-1,7,13,19,25,31-hexaoxa-4,10,16,22,28,34-hexazaciclohexatriacontano-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35-dodecona
CC(C)[C@@H]1NC(=O)[C@H](C)OC(=O)C(NC(=O)[C@H](OC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)OC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](OC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)OC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](OC1=O)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C
2001-95-8
C54H90N6O18
1111.34
MFCD00005114
FCFNRCROJUBPLU-UYBNATROSA-N
131668508
(3S,6S,12R,15S,18S,21R,24R,27S,30S,33R)-6,18,30-Trimetil-3,9,12,15,21,24,27,33,36-nona(propan-2-il)-1,7,13,19,25,31-hexaoxa-4,10,16,22,28,34-hexazaciclohexatriacontano-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35-dodecona
CC(C)[C@@H]1NC(=O)[C@H](C)OC(=O)C(NC(=O)[C@H](OC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)OC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](OC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)OC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](OC1=O)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Valinomycin
Tipo Valinomycin
Forma física Polvo cristalino
Punto de fusión 190.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio
Información de solubilidad Solubility in water: 1g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in petroleum ether, ether, benzene,, chloroform, glacial acetic acid, butyl acetate and, acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 1111.35
Rotación específica +30° to +34° (20°C, 589nm) (c=1.6, benzene)
Porcentaje de pureza 90%
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Valinomycin
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P361-Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.