Learn More
Welch Ilmvac™ Vacuum Pump Mpc 105 E Diaphragm
Marca:  Welch Ilmvac™ 412421
Detalles adicionales : Peso : 50.00000kg
Código de producto. 11891325
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Chemically resistant ultimate pressure <60 mbar 115-230V 50/60Hz 235mm x 140mm x 277mm (w x d x h) pumping speed 0.9/1.0 m3/h Ilmvac