Learn More
Welch-Ilmvac™ Bombas de diafragma de accionamiento directo de tres etapas sin aceite y secas; presión máxima de < 2 Mbar
Las bombas de diafragma sin aceite y secas Welch-Ilmvac™ están disponibles en un formato estándar (con silenciador de escape) o de uso químico (con válvula de lastre de gas). Con un accionamiento directo de tres etapas, estas bombas pueden alcanzar una presión máxima de < 2 Mbar a niveles de ruido de < 44 dB.
Marca: Welch-Ilmvac™ 411783
Detalles adicionales : Peso : 50.00000kg
Descripción
- Tipo de producto: Bomba de diafragma
- Sin aceite: Sí
- Número de etapas: Tres
- Tipo de unidad: Accionamiento directo
- Desplazamiento de aire: 135/151 l/min
- Presión máxima: menos de 2 Mbar
- Nivel de ruido: menos de 44 dB
- Dimensiones (An × Pr × Al): 540 mm x 300 mm x 240 mm
- Peso: 32,8 kg
- Fuente de alimentación: 230 V, 50/60 Hz
Especificaciones
Accionamiento directo | |
300 mm | |
< 44 dB | |
Bomba de diafragma sin aceite | |
240 mm | |
Sistema de vacío | |
8 | |
3 | |
230 V |
Silenciador de escape | |
MP 1201 T | |
32,8 kg | |
50/60 Hz | |
540 mm | |
135/151 l/min | |
Sin aceite | |
< 2 Mbar |