Learn More
Memmert™ Vacuum Oven Thermoshelf
Marca:  Memmert™ VO101B00744
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11323692
  • 770.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
para ver el stock
Especificaciones
Certificado de calibración
Estante
Detección de temperatura local (Pt100, circuito de 4 cables)
Analizador modelo 500
Protección individual contra sobretemperatura para cada estante MLOP (Multi-Nivel-Sobrecalentamiento-Control)
Aluminio