Learn More
Welch™ Cuadro de control de vacío
Utilice este controlador de sobremesa para una gran variedad de aplicaciones. Los cuadros de control de vacío Welch Ilmvac™ están diseñados para su uso con bombas de diafragma Welch MPC 302 Z.
Marca: Welch™ 600053
Detalles adicionales : Peso : 1.50000kg
Descripción
- Cuadro de control de vacío digital VCB 521 CV
- Unidad de sobremesa como estabilizador de vacío digital resistente a los productos químicos
- Con sensor, ventilación, control y válvula de reguladora integrados
- De 1100 a 1 mbar
- De 90 a 260 V, 50/60 Hz
- cables con conector con Schuko, de Reino Unido y Estados Unidos
Especificaciones
90/260 V | |
VCB 521 cv | |
40 °C | |
105 mm | |
Cuadro de control de vacío | |
De 90 a 260 V |
178 mm | |
1,5 kg | |
15°C | |
195 mm | |
De 1 a 1100 mbar |