Learn More
Fisherbrand™ Accesorio para sistema Advantage de aspiración por vacío, soporte de sobremesa
Diseñado para su uso con el sistema Advantage de aspiración por vacío Fisherbrand™
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.15000kg
Descripción
- Soporte de sobremesa
- Se utiliza con HandVac y accesorios para sistemas Advantage de aspiración por vacío
Los líquidos se pueden extraer fácilmente y con gran precisión de portaobjetos, placas de Petri, microplacas, recipientes de cultivo celular o recipientes similares mediante diferentes pipetas o puntas de vidrio que se conectan fácilmente al pipeteador HandVac.
Especificaciones
Sistema de aspiración Advantage | |
Soporte de sobremesa |